Merck
675741
Sigma-Aldrich
2-Carb-13C-ethoxythiophene-2-13C-3 sulfonyl chloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C5H7O4ClS2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
CCO[13C](=O)[13c]1sccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H7ClO4S2/c1-2-12-7(9)6-5(3-4-13-6)14(8,10)11/h3-4H,2H2,1H3/i6+1,7+1
Clave InChI
SHWWGFVYWZNBHA-AKZCFXPHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)