675679
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
95%
Sinónimos:
(1-Methylpyrrol-2-yl)tributyltin, 2-(Tributylstannyl)-1-methylpyrrole, N-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrole
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.5107
densidad
1.1223 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccn1C
InChI
1S/C5H6N.3C4H9.Sn/c1-6-4-2-3-5-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
Clave InChI
DINAKCGOEKXDTP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Bithienylpyrrole derivatives through a Stille coupling reaction with bithienyl bromides in the presence of Pd catalyst.
- Di(bisthienyl)-o-carborane (DBTC) by reacting with 5,5′-dibromo-o-carboranyl-bisthiophenes using Pd catalyst. DBTC is electropolymerized to produce conducting polymers.
- Poly(Py-BTz-Py) (2-butyl-4,7-bis(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-2H-benzo[d][1,2,3]triazole) via Stille coupling reaction. Poly(Py-BTz-Py) can be used as an organic photocatalyst for the formation C-C bond under visible light irradiation.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.9 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98.3 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?