Merck
675555
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-(dimethylphospholano]ethane(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H40BF4P2Rh
Número de CAS:
Peso molecular:
556.21
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C[C@@H]2CC[C@@H](C)P2CCP3[C@H](C)CC[C@H]3C
InChI
1S/C14H28P2.C8H12.BF4.Rh/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h11-14H,5-10H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t11-,12-,13-,14-;;;/m1.../s1
Clave InChI
CVUPEPGZCZHSOF-ZTCBNWEGSA-N
Aplicación
DuPhos and BPE Ligands: Highly Efficient Privileged Ligands
Catalyst for:
  • Preparation of substituted phenylalanine via asymmetric hydrogenation of N-acetyldehydroamino acid precursor
  • Enantioselective preparation of trifluoromethyl amino acids via asymmetric hydrogenation
  • Asymmetric hydrogenation of acetamidocinnamate
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies, Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.