Merck
67510
Sigma-Aldrich
5-Methyl-1-hexene
≥99.0%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHCH2CH2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1731846
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥99.0%
índice de refracción
n20/D 1.396
bp
84-85 °C (lit.)
densidad
0.691 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)CCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-4-5-6-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
Clave InChI
JIUFYGIESXPUPL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup