Merck
674443
Sigma-Aldrich
16-Carboxyhexadecyl disulfide
97%
Sinónimos:
16,16′-Dithiobis-hexadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H64O4S2
Número de CAS:
Peso molecular:
576.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
97%
mp
106-111 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C32H62O4S2/c33-31(34)27-23-19-15-11-7-3-1-5-9-13-17-21-25-29-37-38-30-26-22-18-14-10-6-2-4-8-12-16-20-24-28-32(35)36/h1-30H2,(H,33,34)(H,35,36)
Clave InChI
ZTNVZBUWXNGAMU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)