674176
[11-(Methylcarbonylthio)undecyl]tetra(ethylene glycol)
95%
Sinónimos:
[1-(Methylcarbonylthio)undec-11-yl]tetra(ethylene glycol)
About This Item
Productos recomendados
Análisis
95%
índice de refracción
n20/D 1.477
densidad
1.015 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=O)SCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C21H42O6S/c1-21(23)28-20-10-8-6-4-2-3-5-7-9-12-24-14-16-26-18-19-27-17-15-25-13-11-22/h22H,2-20H2,1H3
Clave InChI
YIUDKVMGCQIRHR-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Los clientes también vieron
Artículos
We presents an article regarding Self-Assembled Monolayers: Advantages of Pure Alkanethiols.
Protocolos
Hydrolyzing agents deprotect protected thiol derivatives, obtaining unstable free thiols during complex compound synthesis for self-assembled monolayers.