Merck
674168
Sigma-Aldrich
p-Terphenyl-4-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H14O2
Número de CAS:
Peso molecular:
274.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
mp
305 °C (dec.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-19(21)18-12-10-17(11-13-18)16-8-6-15(7-9-16)14-4-2-1-3-5-14/h1-13H,(H,20,21)
Clave InChI
BJHHREPACLZKDA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)