Merck
674109
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
205-209 °C
cadena SMILES
Cl.Cl.N[C@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m0../s1
Clave InChI
GGPNYXIOFZLNKW-XRIGFGBMSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)