Merck
673137
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-carbonitrile
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7N
Número de CAS:
Peso molecular:
153.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
66-70 °C
cadena SMILES
N#Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H
Clave InChI
AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges