Merck
672505
Sigma-Aldrich
N-Ethylpyridinium bromide-d10
for NMR spectroscopy, 99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7D10BrN
Número de CAS:
Peso molecular:
198.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
for NMR spectroscopy
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensayo
99%
composición
carbon, 41.80-43.08%
nitrogen, 6.96-7.18%
idoneidad
suitable for NMR (spectroscopy)
cambio de masa
M+10
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[2H]c1c([2H])c([2H])[n+](c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H10N.BrH/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D,7D;
Clave InChI
ABFDKXBSQCTIKH-BCYFSIEASA-M
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)