Merck
672173
2,2′-Bipyrrolidine
Sinónimos:
2,2′-Bipyrrolidinyl
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16N2
Número de CAS:
Peso molecular:
140.23
Beilstein:
4952644
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)