Merck
671193
Sigma-Aldrich
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide
≥99% (HPLC)
Sinónimos:
(2S,1′S, 2′S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid (2-hydroxy-1,2-diphenyl-ethyl)amide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99% (HPLC)
actividad óptica
[α]/D -25±2°, c = 2 in ethanol
mp
127-131 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H22N2O2/c22-18(15-10-5-2-6-11-15)17(14-8-3-1-4-9-14)21-19(23)16-12-7-13-20-16/h1-6,8-11,16-18,20,22H,7,12-13H2,(H,21,23)/t16-,17-,18-/m0/s1
Clave InChI
JVOUIFUIIPEWLM-BZSNNMDCSA-N
Aplicación
(2S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide can be used as a catalyst:
  • In the synthesis of α-hydroxyamino carbonyl compounds by reacting aldehydes with nitrosobenzenes via N-nitroso aldol reaction.
  • In the direct aldol reactions of aldehydes with chloroacetones, methylthio- and fluoroacetones.
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
l-Proline amides catalyze direct asymmetric aldol reactions of aldehydes with methylthioacetone and fluoroacetone
Xu X, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 18(2), 237-242 (2007)
L-Prolinamide-catalyzed direct nitroso aldol reactions of α-branched aldehydes: A distinct regioselectivity from that with L-proline
Guo H, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 429-431 (2006)
L-Proline amide-catalyzed direct asymmetric aldol reaction of aldehydes with chloroacetone
He L, et al.
Tetrahedron, 62(2-3), 346-351 (2006)