670448
(S)-(−)-6,6′-Dimethyl-2,2′-biphenyldiamine
≥98%
Sinónimos:
(S)-2,2′-Diamino-6,6′-dimethylbiphenyl, (S)-6,6′-Diamino-2,2′-diaminobiphenyl, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diamine, (S)-6,6′-Dimethyl-1,1′-biphenyl-2,2′-diyldiamine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
actividad óptica
[α]/D -120±5°, c = 1 in pyridine
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99.0% (HPLC)
mp
156-160 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1cccc(N)c1-c2c(C)cccc2N
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-5-3-7-11(15)13(9)14-10(2)6-4-8-12(14)16/h3-8H,15-16H2,1-2H3
Clave InChI
MCUUKQCKNKUMBP-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?