Merck
670324
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-1,2-Cyclopentanediamine dihydrochloride
98.5-101.5% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12N2 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.08
Beilstein:
9215588
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98.5-101.5% (AT)
actividad óptica
[α]/D -22.5±1°, c = 2 in 1 M HCl
impurezas
≤3.0% water
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CCC[C@H]1N
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;;/h4-5H,1-3,6-7H2;2*1H/t4-,5-;;/m1../s1
Clave InChI
VZCLGIZICFQJBX-ALUAXPQUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)