670294
Tributylmethylphosphonium dibutyl phosphate
≥95.0% (T)
Sinónimos:
Methyltributylphosphonium dibutyl phosphate
About This Item
Ensayo
≥95.0% (T)
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.468
cadena SMILES
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[P+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30P.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
Clave InChI
YSDNFBJEBGDXJL-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)