Merck
670014
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-NO2)-OH
≥98.0% (HPLC)
Sinónimos:
Boc-3-nitro-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
310.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥98.0% (HPLC)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(7-9)16(20)21/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Clave InChI
OWTGPXDXLMNQKK-NSHDSACASA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)