Merck
669989
Sigma-Aldrich
(S)-α-Methoxy-2-naphthylacetic acid
97%
Sinónimos:
(S)-α-Methoxy-2-naphthaleneacetic acid, (S)-2-NMA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
216.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
≥97.0% (HPLC)
97%
actividad óptica
[α]/D +177±5°, c = 0.1 in methanol
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥99% (HPLC)
mp
111-114 °C
cadena SMILES
CO[C@H](C(O)=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-12(13(14)15)11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8,12H,1H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
Clave InChI
OQVFHDWREDKUCW-LBPRGKRZSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)