Merck
669849
Sigma-Aldrich
Triethylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Sinónimos:
Methyltriethylammonium dibutyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H36NO4P
Número de CAS:
Peso molecular:
325.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (T)
Formulario
solid
impurezas
≤1.0% water
cadena SMILES
CC[N+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18N/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
Clave InChI
YWBVQHTUSHVKOT-UHFFFAOYSA-M
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)