Merck
668788
Sigma-Aldrich
S-Propyl chlorothioformate
96%
Sinónimos:
(Propylthio)carbonyl chloride, S-Propyl thiochloroformate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2SCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
138.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
96%
índice de refracción
n20/D 1.4807
bp
37 °C/8 mmHg
densidad
1.149 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCSC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClOS/c1-2-3-7-4(5)6/h2-3H2,1H3
Clave InChI
FYOPSYJKEHWOBR-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
120.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48.9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)