Merck
668443
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropylphospholano]ethane
kanata purity
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H44P2
Número de CAS:
Peso molecular:
370.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
mp
67-72 °C
cadena SMILES
CC([C@@H]1P(CCP2[C@@H](C(C)C)CC[C@@H]2C(C)C)[C@@H](C(C)C)CC1)C
InChI
1S/C22H44P2/c1-15(2)19-9-10-20(16(3)4)23(19)13-14-24-21(17(5)6)11-12-22(24)18(7)8/h15-22H,9-14H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-/m1/s1
Clave InChI
IRVIFEWWPYKALC-GXRSIYKFSA-N
Información legal
Sold in collaboration with Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only. These compounds were made and sold under license from E.I. du Pont de Nemours and Company, which license does not include the right to use the compounds in producing products for sale in the pharmaceutical field.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.