668265
N-Boc-2-piperidineethanol
97%
Sinónimos:
N-BOC-2-(2-hydroxymethyl)piperidine, 97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.472
bp
100-110 °C/0.3 mmHg
densidad
1.032 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-5-4-6-10(13)7-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
LTVQOFUGXMVESU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Vasopressin1b receptor antagonists
- CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
- Coumarin-based inhibitors of inducible nitric oxide synthase
- Selective thrombin inhibitors
Reactant for:
- N-directed hydroboration for synthesis of amino alcohols
- Enantioselective synthesis of sedamine and allosedamine
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)