Merck
668206
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
97%
Sinónimos:
(R)-MonoPhos®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H18NO2P
Número de CAS:
Peso molecular:
359.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
190 °C (dec.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CN(C)P1Oc2ccc3ccccc3c2-c4c(O1)ccc5ccccc45
InChI
1S/C22H18NO2P/c1-23(2)26-24-19-13-11-15-7-3-5-9-17(15)21(19)22-18-10-6-4-8-16(18)12-14-20(22)25-26/h3-14H,1-2H3
Clave InChI
QCHAVHXSBZARBO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Sold under license from DSM for research purposes only.
MonoPhos is a registered trademark of DSM IP Assets B.V.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.