Merck
668060
Sigma-Aldrich
L-Threonine-1,2-13C2
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H9NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
121.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Análisis
97% (CP)
formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D -27.4°, c = 1 in H2O
mp
256 °C (dec.)
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
C[C@@H](O)[13C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1/i3+1,4+1
Clave InChI
AYFVYJQAPQTCCC-KCVAWDAUSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable