667773
α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
97%
About This Item
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.471 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
1.327 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(C(Cl)=O)(c1ccccc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H8ClF3O2/c1-16-9(8(11)15,10(12,13)14)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clave InChI
PAORVUMOXXAMPL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter