Merck
666386
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine-1,2-15N2, 3,6-13C2
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C2C2H215N2Cl2
Número de CAS:
Peso molecular:
152.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
mp
68 °C
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
Cl[13c]1cc[13c](Cl)[15n][15n]1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H/i3+1,4+1,7+1,8+1
Clave InChI
GUSWJGOYDXFJSI-HZENGFQRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)