Merck
665975
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-3-carbonitrile
97%
Sinónimos:
3-Cyanobenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5NS
Número de CAS:
Peso molecular:
159.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
71-75 °C
cadena SMILES
N#Cc1csc2ccccc12
InChI
1S/C9H5NS/c10-5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6H
Clave InChI
WBXHAYDGMCONLX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)