665479
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phosphacyclohepta[2,1-a:3,4-a′]dinaphthalen-4-yl)piperidine
97%
Sinónimos:
(S)-(+)-4-Dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-yl-piperidine, (S)-PipPhos
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
206-213 °C
cadena SMILES
C1CCN(CC1)P2Oc3ccc4ccccc4c3-c5c(O2)ccc6ccccc56
InChI
1S/C25H22NO2P/c1-6-16-26(17-7-1)29-27-22-14-12-18-8-2-4-10-20(18)24(22)25-21-11-5-3-9-19(21)13-15-23(25)28-29/h2-5,8-15H,1,6-7,16-17H2
Clave InChI
ZYDGLCZCEANEHK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DSM collaboration offers MonoPhos™ ligands for research, based on the BINOL platform by Feringa and co-workers.