665207
(−)-1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-dimethylphospholano]ethane
kanata purity
Sinónimos:
(S,S)-Me-BPE
About This Item
Productos recomendados
índice de refracción
n20/D 1.535
bp
64-67 °C/0.06 mmHg
densidad
0.938 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[C@H]1CC[C@H](C)P1CCP2[C@@H](C)CC[C@@H]2C
InChI
1S/C14H28P2/c1-11-5-6-12(2)15(11)9-10-16-13(3)7-8-14(16)4/h11-14H,5-10H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
Clave InChI
IRCDUOCGSIGEAI-XUXIUFHCSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Liq. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.