Merck
664790
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylphenyl)benzaldehyde
97%
Sinónimos:
4′-Methyl-3-formylbiphenyl, 4′-Methyl[1,1′-biphenyl]-3-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
196.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.6242
densidad
1.0758 g/mL at 25 °C
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)-c2cccc(C=O)c2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-5-7-13(8-6-11)14-4-2-3-12(9-14)10-15/h2-10H,1H3
Clave InChI
VEEXIHQTCQUWED-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)