Merck
663581
Sigma-Aldrich
2-Bromo-5′-fluoro-2′-hydroxyacetophenone
97%
Sinónimos:
2-Bromo-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Fluoro-2-hydroxyphenacyl bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H6BrFO2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
87-91 °C
cadena SMILES
Oc1ccc(F)cc1C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO2/c9-4-8(12)6-3-5(10)1-2-7(6)11/h1-3,11H,4H2
Clave InChI
QFYYHGPQMZTLRB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)