662542
2-Acetyl-6-methoxypyridine
97%
Sinónimos:
1-(6-Methoxy-2-pyridinyl)ethanone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
bp
85 °C/0.2 mmHg
mp
40-44 °C
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
COc1cccc(n1)C(C)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)7-4-3-5-8(9-7)11-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
XPJALZRCJQKJKB-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?