662429
Lumidot™ CdS
380, core-type quantum dots, 5 mg/mL in toluene
Sinónimos:
Organically stabilized cadmium sulfide quantum dots in toluene
About This Item
formulario
dispersion
concentración
5 mg/mL in toluene
tamaño de partícula
1.6-1.8 nm
densidad
0.865 g/mL at 25 °C
λmáx.
350-370 nm
fluorescencia
λem 370-390 nm FWHM 20 nm~
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/Cd.S
Clave InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?