662275
Trimethoxy(propyl)silane
97%
Sinónimos:
Propyltrimethoxysilane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
0.15 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
densidad
0.932 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3Si/c1-5-6-10(7-2,8-3)9-4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
HQYALQRYBUJWDH-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)