Merck
660159
Sigma-Aldrich
NaK Silica gel (Na2K) Stage I
extent of labeling: ~35 wt. % Na-K loading
Sinónimos:
Na2K-SG-I, Sodium-potassium alloy on silica gel (Na2K)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
presión de vapor
0 mmHg ( 20 °C)
formulario
solid
temp. de autoignición
248-257 °F
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
Extensión del etiquetado
~35 wt. % Na-K loading
densidad
0.87 g/mL at 25 °C
InChI
1S/K.Na
Clave InChI
BITYAPCSNKJESK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Alternative to other reagents for desulfurizations, dehalogenations(as Wurtz coupling reactions), and Birch reductions.
Additionally can be used as:
  • A reducing agent for aliphatic ester substrates
  • A deprotectant in place of the typical heavy metal deprotectant
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Nandi, et al.,
Tetrahedron Letters, 50, 3864-3866 (2009)
Dye, J. L. et al
Journal of the American Chemical Society, 127, 9339-9339 (2005)
P. F. Vogt and B. Bodnar,
Spec. Chem., 29, 22-24 (2009)
Artículos
SiGNa Chemistry has recently developed a technology for encapsulating alkali metals into nano-structured porous oxides to create stable, free flowing powders with varying reactivities (based on the intended application).