660078
(R)-(−)-1-Cbz-3-aminopyrrolidine
97%
Sinónimos:
(R)-1-Benzyloxycarbonyl-3-aminopyrrolidine
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.548
bp
315 °C
densidad
1.155 g/mL at 25 °C
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
N[C@@H]1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H16N2O2/c13-11-6-7-14(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,13H2/t11-/m1/s1
Clave InChI
FPXJNSKAXZNWMQ-LLVKDONJSA-N
Aplicación
- In one of the key synthetic steps for the preparations of AZ82, a KIFC1-specific inhibitor for cancer therapy.
- As a key intermediate in the synthesis of N6-substituted adenosine analogs as potent A1AR agonists.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)