Merck
659789
Sigma-Aldrich
Potassium 3-carboxyphenyltrifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5BF3KO2
Número de CAS:
Peso molecular:
228.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
>300 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
[K+].OC(=O)c1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H5BF3O2.K/c9-8(10,11)6-3-1-2-5(4-6)7(12)13;/h1-4H,(H,12,13);/q-1;+1
Clave InChI
LKEMWADDENRLDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Organotrifluoroborate involved in cross-coupling reactions with halopurines
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.