659622
(S)-BINAPINE-rhodium complex
Sinónimos:
[(S)-BINAPINE(cyclooctadiene)rhodium(I)] tetrafluoroborate
About This Item
mp
>300 °C
cadena SMILES
[Rh+].F[B-](F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.CC(C)(C)P2Cc3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)[C@@H]2[C@@H]7P(Cc8ccc9ccccc9c8-c%10c7ccc%11ccccc%10%11)C(C)(C)C
InChI
1S/C52H48P2.C8H12.BF4.Rh/c1-51(2,3)53-31-37-25-23-33-15-7-11-19-39(33)45(37)47-41-21-13-9-17-35(41)27-29-43(47)49(53)50-44-30-28-36-18-10-14-22-42(36)48(44)46-38(32-54(50)52(4,5)6)26-24-34-16-8-12-20-40(34)46;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h7-30,49-50H,31-32H2,1-6H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t49-,50-,53+,54+;;;/m1.../s1
Clave InChI
ONKIOXVXGSKHFA-NBAVNVHNSA-N
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)