Merck
659460
Sigma-Aldrich
4-(4-Methoxyphenoxy)benzoic acid
97%
About This Item
Fórmula lineal:
H3COC6H4OC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
244.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
178-183 °C
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
COc1ccc(Oc2ccc(cc2)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C14H12O4/c1-17-11-6-8-13(9-7-11)18-12-4-2-10(3-5-12)14(15)16/h2-9H,1H3,(H,15,16)
Clave InChI
COMKNVCMWUGEPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)