Merck
659045
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromophenyl)-1-phenylpyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15BrN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
371.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
156-161 °C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccc(Br)cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H15BrN2O2/c19-15-9-6-13(7-10-15)18-14(8-11-17(22)23)12-21(20-18)16-4-2-1-3-5-16/h1-7,9-10,12H,8,11H2,(H,22,23)
Clave InChI
XQKUUAKMGDILQK-UHFFFAOYSA-N
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable