Merck
659002
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenylpyrazole-4-propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
292.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
140-144 °C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1cn(nc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H16N2O2/c21-17(22)12-11-15-13-20(16-9-5-2-6-10-16)19-18(15)14-7-3-1-4-8-14/h1-10,13H,11-12H2,(H,21,22)
Clave InChI
LMHUSEBWZSOLAN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable