Merck
658995
Sigma-Aldrich
2-(4-Bromophenyl)-6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H8BrIN2
Número de CAS:
Peso molecular:
399.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
212-216 °C
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)-c2cn3cc(I)ccc3n2
InChI
1S/C13H8BrIN2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H
Clave InChI
DOUYIPIXURZQRX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)