Merck
657948
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethoxypropionitrile
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2CHCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
115.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Análisis
90%
impurezas
≤10% cis and trans 3-Methoxypropenenitrile
índice de refracción
n20/D 1.414 (lit.)
bp
92.5 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(CC#N)OC
InChI
1S/C5H9NO2/c1-7-5(8-2)3-4-6/h5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
JYHSJQNYYLGMEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup