Merck
657891
Sigma-Aldrich
3-[5-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)furan-2-yl]propionic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H11F3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
284.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
solid
mp
69-73 °C
cadena SMILES
OC(=O)CCc1ccc(o1)-c2ccccc2C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3O3/c15-14(16,17)11-4-2-1-3-10(11)12-7-5-9(20-12)6-8-13(18)19/h1-5,7H,6,8H2,(H,18,19)
Clave InChI
GUNVLEJSOWBDBS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)