Merck
657859
Sigma-Aldrich
1-(2,5-Difluorobenzyl)piperazine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H14F2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.517
bp
80-82 °C/0.04 mmHg
densidad
1.170 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H14F2N2/c12-10-1-2-11(13)9(7-10)8-15-5-3-14-4-6-15/h1-2,7,14H,3-6,8H2
Clave InChI
VTKXPESKKMTHJP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)