Merck
657700
Sigma-Aldrich
N-Benzylhomopiperazine
97%
Sinónimos:
1-Benzyl-1,4-diazacycloheptane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18N2
Número de CAS:
Peso molecular:
190.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
índice de refracción
n20/D 1.547
densidad
1.028 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C1CNCCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-5-12(6-3-1)11-14-9-4-7-13-8-10-14/h1-3,5-6,13H,4,7-11H2
Clave InChI
JTJTYCPQUOROFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
> 110 °C - closed cup