Merck
657395
Sigma-Aldrich
3-(3′-Methoxybenzyloxy)phenylboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BO4
Número de CAS:
Peso molecular:
258.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
solid
mp
93-97 °C
cadena SMILES
COc1cccc(COc2cccc(c2)B(O)O)c1
InChI
1S/C14H15BO4/c1-18-13-6-2-4-11(8-13)10-19-14-7-3-5-12(9-14)15(16)17/h2-9,16-17H,10H2,1H3
Clave InChI
BLIXUNCSDKZOOX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)