Merck
657360
Sigma-Aldrich
3-Isopropoxy-2,4,6-trifluorophenylboronic acid
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10BF3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
233.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
≥95%
formulario
solid
mp
103-107 °C
cadena SMILES
CC(C)Oc1c(F)cc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C9H10BF3O3/c1-4(2)16-9-6(12)3-5(11)7(8(9)13)10(14)15/h3-4,14-15H,1-2H3
Clave InChI
ROCZYUISNXPFSX-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
May contain varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)