Merck
657166
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-diazaphospholidine-2-sulfide, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1-2 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulante
1 % cross-linked with divinylbenzene
Extensión del etiquetado
1-2 mmol/g loading
tamaño de partícula
100-200 mesh
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Used for the conversion of primary amides to nitriles. Also converts secondary and tertiary amides to thioamides.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A polymer-supported thionating reagent.
Steven V. Ley, Andrew G. Leach and R. Ian Storer
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 358-361 (2001)