Merck
656992
Sigma-Aldrich
Potassium 2,4-difluorophenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H3BF5K
Número de CAS:
Peso molecular:
219.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
95%
formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].Fc1ccc(c(F)c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H3BF5.K/c8-4-1-2-5(6(9)3-4)7(10,11)12;/h1-3H;/q-1;+1
Clave InChI
HZKKNPYRMYVEOW-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Artículos
Potassium trifluoroborates are moisture- and air-stable organoboron reagents suitable for oxidative conditions.
Contenido relacionado
The central theme of the Molander group's research is the development of new synthetic methods and their application to the synthesis of organic molecules.