Merck
656674
Sigma-Aldrich
4,4′-Bis[(4-bromophenyl)phenylamino]biphenyl
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H26Br2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
646.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Análisis
97%
formulario
solid
mp
103-135 °C (polymorphic)
cadena SMILES
Brc1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccc(cc3)-c4ccc(cc4)N(c5ccccc5)c6ccc(Br)cc6
InChI
1S/C36H26Br2N2/c37-29-15-23-35(24-16-29)39(31-7-3-1-4-8-31)33-19-11-27(12-20-33)28-13-21-34(22-14-28)40(32-9-5-2-6-10-32)36-25-17-30(38)18-26-36/h1-26H
Clave InChI
KKZPWVLMUUASEA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable